Learn More
Buerkle™ Fasspumpe Gasdicht PP, Anschluss Ø 40-70 mm
Der Universal-Adapter der Fasspumpe passt dichtschließend auf Behälteröffnungen von 30–70 mm Durchmesser. Die Behälterverschraubungen können mit dem 3/4 in.-Gewinde und der Kontermutter im Behälter eingeschraubt werden. Die Fasspumpe Gasdicht PP, Anschluss Ø 40-70 mm ermöglicht geruchfreies Abfüllen.
397.00 € - 428.00 €
Spezifikation
Typ Gasdichte Fasspumpe
Flussrate 200 mL/Hub
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10291491
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5610-1030
Universaladapter 34 – 70 mm Durchmesser
397.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15356277
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5610-1040
2 Adapter mit Schraubgelenken 3/4 in. mit Sicherungsmuttern
428.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen.
Beim Abfüllen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dämpfe in die Umgebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei werden die entstehenden Dämpfe vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde über die Gaspendelleitung zurückgeführt. Die Gasleitung und die Flüssigkeitsleitung sind zusätzlich mit Absperrhähnen versehen.
Der Universal-Adapter der Fasspumpe passt dichtschließend auf Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser. Die Behälterverschraubungen können mit dem 3/4 in.-Gewinde und der Kontermutter im Behälter eingeschraubt werden.
Gasdichte Pumpen werden für stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt.
  • Mediumsberührte Teile PP und PVC weich (Schlauch), HDPE (Absperrhähne)
  • Stufenlos ausziehbares Teleskoprohr
  • Für Fasstiefen von 40–67 cm
  • Zwei Adapter für Zufüllgebinde
Spezifikation
Spezifikation
Gasdichte Fasspumpe
200 mL/Hub