Learn More
Fisherbrand™ 10 x Flatpack Freezer Boxes holds 81 x 12 mm tubes
Halten wesentlich länger als die Alternativen aus Pappe, die eher weich werden und zu Staubentwicklung neigen. Fisherbrand™ Kühlboxen aus gewelltem Polypropylen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke:  Fisherbrand™ HS120262
Artikelnummer. 15226996
  • 88.45 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylenmaterial
  • Kisten zum einfachen Selbstaufbau werden flach verpackt versandt
  • Haltbarer als Kisten aus Karton, da sie nicht anfällig gegen Feuchtigkeit sind
  • Reduzieren erheblich das Schimmelrisiko
  • Trenner sind in den Kisten enthalten
  • Zur Aufbewahrung bis zu -80 °C
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Ja
Nicht autoklavierbar
Röhrchen (81)
81
Keine
Unsteril
10/Packung
133 x 133 x 51 mm
5.2 in.
5.2 in.
2 in.
Tiefkühlgerät-Aufbewahrungsbox
9 x 9
Naturfarben
Polypropylen, gewellt
Square
Ja
1,5/2,0 ml-Röhrchen
–80 °C/min
133 mm
133 mm
51 mm
12 mm