Learn More
Ark Plas Products™ Weibliche Polypropylen-Luer-Anschlüsse
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/16 in.-Anschluss
1/18 in.-Anschluss
3/16 in.-Anschluss
3/32 in.-Anschluss
Unit Size:
25 Stück
Description
- Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
- Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
- Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
- Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Normen 594-1 und 594-2, RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Biegsame Rohrleitungen oder Gewindeanschlüsse |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -17 °C |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Anschlussgröße | 1/16 in.-Anschluss |
| Farbe | Naturfarben |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Show More |