Learn More
Cole-Parmer™ X300 Einmal-Kunststoff-Spatel Eco 140 mm
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
144 mm
Packungsgröße:
300 Stück
Description
- Reduziert Deponieabfälle
- Biologische Abbaubarkeit im Durchschnitt 13.9 & in den ersten162 Tagen
- Polypropylenkonstruktion mit EcoPure Additiv zur Förderung des biologischen Abbaus
- FDA-konform für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen
- Bruchsicher in flüssigem Stickstoff
- Geeignet für die Compoundierung steriler Anwendungen
- Ausgestattet mit einem Löffel und einem Löffelende mit einem Hohlkern zur Reduzierung der Wärme- und Kälteübertragung
- Autoklavierbar
Specifications
Specifications
| Menge | 300 Packungen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 144 mm |