Learn More
Abfallbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 13433657
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13433657
Marke: Daniels Healthcare DD672
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für zytotoxische und zytostatische Abfälle, die zur Einhaltung der Vorschriften getrennt von anderen Abfällen aus dem Gesundheitswesen entsorgt werden sollten. Der SHARPSGUARD™ Cytodeckel unterstützt die sichere und einfache Entnahme von Gegenständen, einschließlich Sets, Spritzen und Handschuhen. Sicherer Transport zur Verbrennung nach dem Verschließen durch Farbcodierung mit violettem Deckel, Griff und Etikett. Saugeinlagen sind im Lieferumfang enthalten. Der Behälter wird nach BS EN ISO 23907 hergestellt