Learn More
Carl Roth™ Polypropylene Disposal Bags
Artikelnummer. 10030672
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dicke (metrisch):
30 μm
50 μm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10030672
Marke: Carl Roth™ H736.1
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for laboratory waste such as used pipettor tips, test tubes and vials.
Material Polypropylen
Dicke (metrisch) 30 μm
Abmessungen (L x B) 300 x 200mm
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Produkttyp Waste Disposal Bag
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.