missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Röhrchen 97x16 mm PP Lattenb.m/Schraubkappe-Gossel in (VE=1000 St.)
Marke: N/A A30151
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
16 mm | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Gehäuse 1000Pack | |
Ja |
Einwegröhrchen | |
10 ml | |
Weißer Schraubverschluss | |
1000/Packung | |
Schraubverschluss |