Learn More
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungsstücke, PP
Artikelnummer. p-8003077
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
6 bis 8 mm-Schlauch
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10789592
Marke: Buerkle™ 87060004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Y-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen aus Polypropylen sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
  • Zylindrisches Y-Schlauchverbindungsstück
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen von 3 bis 15 mm Durchmesser
  • Polypropylen
  • Temperaturbeständig bis zu maximal +135 °C
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2.5 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 3 bis 5 mm
Verpackungsmenge 10/Packung; 20/Scale
Resistenzeigenschaften Bis zu 135°C temperaturbeständig
Form Zylindrisch Y
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Y-Verbindungsstück