Learn More
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungsstücke, PP
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
6 bis 8 mm-Schlauch
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Zylindrisches Y-Schlauchverbindungsstück
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen von 3 bis 15 mm Durchmesser
- Polypropylen
- Temperaturbeständig bis zu maximal +135 °C
- Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 13 bis 15 mm |
| Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
| Resistenzeigenschaften | Bis zu 135 °C temperaturbeständig |
| Form | Zylindrisch Y |
| Farbe | Durchsichtig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Mehr anzeigen |