Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke, PP
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis 135 °C.
7.40 € - 15.60 €
Spezifikation
Produkttyp | T-Verbindungsstück |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10311042
|
Buerkle™
8705-0004 |
3 bis 5 mm |
7.40 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10356081
|
Buerkle™
8705-0006 |
5 bis 7 mm |
9.15 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11826583
|
Buerkle™
8705-0008 |
7 bis 9 mm |
10.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10566542
|
Buerkle™
8705-0010 |
9 bis 11 mm |
12.64 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10054950
|
Buerkle™
8705-0012 |
11 bis 13 mm |
15.60 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11836603
|
Buerkle™
8705-0014 |
13 bis 15 mm |
14.85 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Zylindrischer Kreuzwinkelschlauchverbinder- Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
T-Verbindungsstück | |
Ja | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch T | |
135 °C |
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
Bis zu 135 °C temperaturbeständig | |
Durchsichtig |