Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke, PP
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis 135 °C.
Marke: Buerkle™ 8705-0014
13.79 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Zylindrischer Kreuzwinkelschlauchverbinder- Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
T-Verbindungsstück | |
Ja | |
13 bis 15 mm | |
Bis zu 135 °C temperaturbeständig | |
Durchsichtig |
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch T | |
135 °C |