Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke, PP
Artikelnummer. 10566542
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10566542
Marke: Buerkle™ 87050010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis 135 °C.
Zylindrischer Kreuzwinkelschlauchverbinder
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 9 bis 11 mm
Verpackungsmenge 10/Packung; 20/Scale
Resistenzeigenschaften Bis zu 135 °C temperaturbeständig
Form Zylindrisch T
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp T-Verbindungsstück