Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polycarbonat mit Schiebedeckel
Höhenverstellbare Boxen für die sichere Lagerung und den Transport von Tiefkühlproben.
Marke: Ratiolab™ 5320311
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Boxen sind in der Höhe von 50 bis 75 mm verstellbar
- Drehen Sie den Kombi-Deckel 90 °, um die Höhenpositionen einzustellen
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Entsprechende Belüftungsöffnungen zum Ablassen von Kondenswasser
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von −90 °C bis +121 °C
- In den folgenden Arrays verfügbare Raster: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 und 10 x 10
- Uncodiert oder numerisch codiert erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 5 Stück
Spezifikation
Schiebedeckel | |
Gelb | |
Quadratisch | |
Lagerung und Transport tiefgekühlter Proben | |
-90 °C | |
7 x 7 | |
133 x 133 x 50/75 mm | |
133 mm |
Numerisch kodiert | |
Polypropylen | |
Kryobox | |
121 °C | |
5/Packung | |
-90 °C bis +121 °C | |
133 mm | |
50 bis 75 mm |