Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
Marke: Fisherbrand™ FB71382
Beschreibung
- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121 °C
- Hochqualitatives Polypropylen
- Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
- 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
- Stapelbar für einen sicheren Transport
- Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
- Herausnehmbare Rastereinlagen
- Kann durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden Für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Spezifikation
Schwarz | |
Quadratisch | |
Sichere Lagerung, Transport | |
Robustes Scharnier mit Schnappdeckel | |
-90 °C | |
133 mm | |
52 mm |
Polypropylen | |
Kryobox | |
81 Plätze | |
121 °C | |
5/Packung | |
133 mm | |
0,6 kg |