Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Aufnahmevermögen:
1 bis 2 ml
3 bis 5 ml
81 Plätze
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
- Hochqualitatives Polypropylen
- Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
- 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
- Stapelbar für einen sicheren Transport
- Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
- Herausnehmbare Rastereinlagen
- Kann durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden Für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Aufnahmevermögen | 1 bis 2 ml |
| Enthält | Stapelbar, digitale Identifikation, durchsichtiges Deckelscharnier |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -90 °C |
| Mehr anzeigen |