Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11806913 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Aufnahmevermögen:
1 bis 2 ml
3 bis 5 ml
81 Plätze
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11806913
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
  • Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • Hochqualitatives Polypropylen
  • Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
  • 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert
  • Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
  • Stapelbar für einen sicheren Transport
  • Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Herausnehmbare Rastereinlagen
  • Kann durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden Für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Blau
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 3 bis 5 ml
Enthält Stapelbar, digitale Identifikation, durchsichtiges Deckelscharnier
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Min. Temperatur (metrisch) -90 °C
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 75 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg