Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ PPCO-Zentrifugengefäss 61,4 x 125mm, mit Schraubkappe, 250 ml
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 15249
Artikelnummer. 10299911
  • 41.70 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Schraubverschluss
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sigma Laborzentrifugen™ PPCO-Zentrifugengefäss 61,4 x 125mm, mit Schraubkappe, 250 ml > Fassungsvermögen:250 ml; Zur Verwendung mit Adaptern vom Typ 17698, 14155, 14178 und 17347