Learn More
Kartell™ Konische Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung. Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
Marke:  Kartell™ 0146100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10602712
  • 82.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung.Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
  • Für generelle Laboreinsätze
  • Mit genormtem Hals
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Polypropylen
14/23 NS
Konisch
Ja
125 ml
25 ml
20