Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Teströhrchen mit konischem Boden
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende chemische Widerstandsfähigkeit und hohe Temperaturresistenz. Die Greiner Bio-One™ Polypropylen-Teströhrchen mit konischem Boden eignen sich für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben.
Marke: Greiner Bio-One 227261
222.71 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
- Durchmesser: 30mm
- Volumen: 50 ml
- Blauer Schraubverschluss
- Blaue Graduierungen und weißer Beschriftungsbereich
- Steril
- Nur zum Einmalgebrauch.
Spezifikation
Naturfarben | |
Blau | |
Konisch | |
Lichtempfindliche Materialien und Reaktionen | |
20 | |
Ja | |
Schraubverschluss |
30 mm | |
50 ml | |
Polypropylen | |
500 | |
Steril | |
115 mm |