Learn More
Eppendorf™ Kombi-Tips aus Polypropylen (PP)
Diese Spitzen werden allen Anforderungen im modernen Labor gerecht. Eppendorf™ Kombispitzen aus Polypropylen funktionieren nach dem Direktverdrängungsprinzip und geben daher unabhängig von der Dichte der Flüssigkeit und ihrer Flusseigenschaften immer das richtige Volumen ab.
17.02 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Produkttyp | Pipettenspitzen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf Multipette |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13485778
![]() |
Eppendorf™
0030089936 |
9 Volumengrößen (0,1 bis 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL |
17.02 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideale Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipetten
- Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Kombispitze ab
- Verlängerte Kombispitzen in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen
- Die individuelle Farbcodierung ermöglicht eine schnelle Identifikation
- Der einzigartige Trichteraufbau lässt sich problemlos handhaben und verhindert Beschädigungen an den Handschuhen
- Durch die 3 verschiedenen Reinheitsgrade für jede Anwendung geeignet
Spezifikation
Ungefiltert | |
Pipettenspitzen | |
Eppendorf Multipette | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Kombi-Tips aus Polypropylen (PP)