Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kontes Verschluss aus Polypropylen mit Ultraschall-verschweißter PTFE-Einlage
Für den Einsatz mit Kulturen und Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde
Marke:  DWK Life Sciences 73808-13415
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11522672
  • 733.00 € / 288 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Verschlüsse, deren Dichtungseinlagen auch nach mehrfachem Autoklavieren noch immer für ein dichtes Verschließen sorgen
  • Die mit dem Medium in Kontakt kommende Oberfläche der Dichtungseinlage ist PTFE-beschichtet, chemikalienbeständig und kompatibel mit empfindlichen, korrosiven und flüchtigen Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13-415
Schraubverschluss
Polypropylen
EPA-Wasseranalyse-Röhrchen, Schraubgewinde, Kultur- und Zentrifugenröhrchen
PTFE, Gummi
Autoklavierbar
Für wiederholtes Autoklavieren und mit hervorragendem Verschlusssystem