Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Entsorgungsbeutel, durchsichtig
Aus Polypropylenfolie zur Sterilisation im Dampfautoklaven. Greiner Bio-One™ ist ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel.
Marke: Greiner Bio-One 643201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sauerstofftransportrate von 50 µm-PP-Folie (+23 °C): 2380 cm³/(m² x 24 h x bar)
- Wasserdampf-Transportrate von 50 µm-PP-Folie (+23 °C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1,54 g/(m² x 24 h)
- Auf Anfrage mit Aufdruck Biohazard erhältlich, wenn eine ausreichende Anzahl bestellt wird
- Folienstärke: 0,05mm
- Autoklavierbar
- Dampfautoklaven: Max. 134 °C, 2 bar/30 min
- Heißluftsterilisatoren: Max. 140 °C, 120 min
- Temperaturbereich: 0 °C bis 140 °C.
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel | |
0,050 mm | |
500 mm |
10 l | |
Ja | |
Polypropylen | |
500/Packung | |
300 mm |