Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modell:
Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung
Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
- Für Sterilisation bei hohen Temperaturen (134 bis maximal 140 °C)
- 40 μm Stärke
- Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
- Zur sicheren Entsorgung von biogefährdenden Abfällen
- Speziell konzipiert für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen
- Bedruckt mit einem Warnhinweis auf Biogefährdung
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Durchsichtig |
| Abmessungen (L x B) | 410 x 630 mm |
| Höhe (metrisch) | 630 mm |
| Modell | Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck |
| Menge | 100/Packung |
| Breite (metrisch) | 410 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Dicke | 40 μm |
| Material | Polypropylen |
| Temperatur (metrisch) | 134°bis 140 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido