Learn More
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Polypropylen-Becher der Klasse B mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
- Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
- Klasse B, niedrige Ausführung
- Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1
- Suitable for foodstuff
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 132 mm |
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 183.5 mm |
Schritten | 50 mL |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C für Dauerbetrieb |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur