Learn More
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen Artikelnummer.: 10717732
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen
Artikelnummer. 10717732
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Artikelnummer. 10717732
Marke: Kartell™ 0180300
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Polypropylen-Becher der Klasse B mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Klasse B, niedrige Ausführung
  • Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1
  • Suitable for foodstuff
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 72 mm
Schritten 5 mL
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C für Dauerbetrieb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT24I03757 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum08/04/2025 Catalog Number0180300
ChargennummerT24I01363 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/12/2024 Catalog Number0180300
ChargennummerT24I01363 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum01/08/2024 Catalog Number0180300
ChargennummerT23I03779 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum14/06/2024 Catalog Number0180300
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen >