Learn More
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen
Artikelnummer. 10091011
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Polypropylen-Becher der Klasse B mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Klasse B, niedrige Ausführung
  • Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1
  • Suitable for foodstuff
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 72 mm
Schritten 10 ml
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C für Dauerbetrieb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1