missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Marke: Carl Roth™ K943.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Klar | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Zentrifugenröhrchen |
16 mL | |
100 | |
Rund | |
12 mm |