Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen-Copolymer
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
680 ml
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Die Flaschen haben eine runde Form.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 680 ml |
Enthält | Mit Schraubverschluss |
Material | PPCO |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Menge | Je 1 |
Höhe (metrisch) | 170 mm |
Produkttyp | Zentrifugenflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 17347 runder Träger, 13350 runder Becher, 17401 runder Träger, 13654 Adapter |
Durchmesser (metrisch) | 85 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |