Learn More
Buerkle™ Eimer aus Polypropylen
Diese Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Lagerung, Transport, Umgießen und Mischen. Buerkle™ Allzweckbehälter gewährleisten dank ihrer breiten Öffnung ein sicheres Entleeren und zeichnen sich außerdem durch einen robusten Griff aus.
Marke: Buerkle™ 2306-1015
47.19 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
- Mit Ausguss
Spezifikation
Becher | |
Autoklavierbar | |
Transparent | |
Geeignet für Lebensmittel | |
340 mm | |
Je 1 |
Polypropylen | |
3,96 gal. | |
300 mm | |
Polypropylen | |
Griff |