Learn More
Kartell™ Buchner-Trichter aus Polypropylen
Die Konstruktion aus robustem und leichtem Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Kartell™ Büchner-Trichter aus Polypropylen mit integriertem Filter eignen sich ideal zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten im Labor.
Marke: Kartell™ 0043800
Beschreibung
Die Konstruktion aus robustem und leichtem Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Kartell™ Büchner-Trichter aus Polypropylen mit integriertem Filter eignen sich ideal zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten im Labor.
- Unzerbrechlich, beständig gegen Korrosion und Hitze
- Zweiteilige Konstruktion ermöglicht die Trennung von Ober- und Unterseite zur einfachen Reinigung
- Autoklavierbar
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
55 mm | |
Polypropylen | |
Buchner-Filter | |
57 mm |
70 ml | |
Autoklavierbar | |
Filtration, Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten, Sammlung rekristallisierter Verbindungen | |
1.1 mm |