Learn More
Kartell™ Buchner-Trichter aus Polypropylen
Die Konstruktion aus robustem und leichtem Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Kartell™ Büchner-Trichter aus Polypropylen mit integriertem Filter eignen sich ideal zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Kartell™ 0043900
11.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10469592
  • 12.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus robustem und leichtem Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Kartell™ Büchner-Trichter aus Polypropylen mit integriertem Filter eignen sich ideal zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten im Labor.
  • Unzerbrechlich, beständig gegen Korrosion und Hitze
  • Zweiteilige Konstruktion ermöglicht die Trennung von Ober- und Unterseite zur einfachen Reinigung
  • Autoklavierbar
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
Polypropylen
Buchner-Filter
57 mm
180 ml
Autoklavierbar
Filtration, Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten, Sammlung rekristallisierter Verbindungen
2 mm