Learn More
Kartell™ Buchner-Trichter aus Polypropylen
BIOPHARMA
Die Konstruktion aus robustem und leichtem Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Kartell™ Büchner-Trichter aus Polypropylen mit integriertem Filter eignen sich ideal zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Kartell™ 0044500
116.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10152711
  • 170.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus robustem und leichtem Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Kartell™ Büchner-Trichter aus Polypropylen mit integriertem Filter eignen sich ideal zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten im Labor.
  • Unzerbrechlich, beständig gegen Korrosion und Hitze
  • Zweiteilige Konstruktion ermöglicht die Trennung von Ober- und Unterseite zur einfachen Reinigung
  • Autoklavierbar
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
240 mm
Polypropylen
Buchner-Filter
143 mm
6000 ml
Autoklavierbar
Filtration, Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten, Sammlung rekristallisierter Verbindungen
3,0 mm