Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln
Mischen, lagern und speichern Sie Labor- und Lebensmittelprodukte. VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln sind robuste, leichte Schüsseln, die für Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem weißem Polypropylen in verschiedenen Größen. Geeignet für Lebensmittel.
4.35 € - 50.70 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Form | Rund |
Typ | Schüssel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10640123
|
VITLAB™
42794 |
3 l | Set mit 5 Schalen | 240 mm | 100 mm |
37.45 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10394111
|
VITLAB™
42794 |
3 l | Set mit 5 Schalen | 240 mm | 100 mm | N/A | |||
10693971
|
VITLAB™
43094 |
9 L | 3er Schüssel-Set | 360 mm | 150 mm | N/A | |||
10105502
|
VITLAB™
43094 |
9 L | 3er Schüssel-Set | 360 mm | 150 mm |
42.80 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15701996
|
VITLAB™
43194 |
13 L | 3er Schüssel-Set | 400 mm | 180 mm |
50.70 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Kostengünstige, kippfeste Becken zum Mischen, Aufbewahren und Lagern von Laborartikeln, Lebensmitteln und mehr Aus langlebigem, recyclingfähigem Polypropylen in verschiedenen Größen (3, 9 und 13 l).- Leichte, feste Schüsseln mit breitem, stabilem Rand
- Der Standring am Boden verleiht dem Produkt mehr Stabilität
- Aus langlebigem, hitzebeständigem und chemisch inertem Polypropylen
- Die runden weißen Gefäße eignen sich optimal zum Mischen, Aufbewahren und Lagern einer Vielzahl an Produkten
- FDA-konform und lebensmittelecht in allen Kategorien (bis zu 24 Stunden bei höchstens 40 °C)
Spezifikation
Flach | |
Polypropylen | |
Schüssel |
Weiß | |
Rund |