Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schüssel
Artikelnummer. 10438502
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 l
4 l
7 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10438502
Marke: Vitlab™ 42594
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Schüsseln, um bei der Arbeit mit starken Reaktionen in nicht abgedeckten Gefäßen ein Überschwappen auf die Arbeitsfläche zu vermeiden. VITLAB™ Schüsseln aus Polypropylen haben eine breite, robuste Kante und einen Standring über den gesamten Boden.
  • Weiße runde Schüssel
  • Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 70 mm
Durchmesser (metrisch) 160 mm