Learn More
Kartell™ STATIV PP 15X30CM KOMPLETT MITTIG MITTIG
Kartell™ rechteckiger Polypropylen-Sockel mit Mittelloch und zwei Stäben.
Marke: Kartell™ 0026600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält zwei Stäbe mit einer Länge von 25 cm
- Die Stäbe können aneinander geschraubt werden, um die gewünschte Höhe zu erreichen
Spezifikation
Polypropylen | |
293 mm | |
250 mm | |
Base | |
Je 1 |
14 mm | |
293 mm | |
147 mm | |
Rechtwinklig |