Learn More
Buerkle™ PVC-Fassstopfen
Zweiteilige Fassstopfen aus PVC können daher für verschiedene Öffnungen mit einem Durchmesser von 40–70 mm verwendet werden
Marke: Buerkle™ 5600-3150
26.63 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20700kg
Beschreibung
Diese Fassverschlüsse sind aus PVC und bestehen aus zwei Teilen, die die Verwendung bei verschiedenen Öffnungen mit Durchmessern von 40–70 mm ermöglichen. PVCSpezifikation
Fassstopfen | |
PVC | |
Bürkle Barrel and Container Pumps |