Learn More
Hirschmann™ Analysetrichter aus Polypropylen
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
30 mm
50 mm
Gesamtlänge (metrisch):
45 mm
85 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 1.5 mm |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Länge (metrisch) Stiel | 25 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 45 mm |