Learn More
Eppendorf™ Verbindungsstück aus Polypropylen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Flaschengewinde 25 mm
Flaschengewinde 32 bis 28 mm
Flaschengewinde GL 32 bis GL 27
Flaschengewinde GL 32 bis GL 45
Flaschengewinde GL 32 bis NS 24/29
Flaschengewinde GL 32 bis NS 29/32
Flaschengewinde GL 45 bis GL 35
Flaschengewinde GL 45 bis GL 38
Flaschengewinde GL 45 bis S 40
Flaschenhals 19/26
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Adapter |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschengewinde GL 45 bis GL 38 |
| Menge | Je 1 |