Learn More
BRAND™ 24-Stunden-Urinbecher aus PP (Polypropylen), CE-IVD
Aus Polypropylen mit Polypropylenverschluss. BRAND™ Urinbecher mit Schraubverschlüssen sind speziell für die hygienische Urinentnahme und -aufbewahrung konstruiert. Sterile oder nicht-sterile Versionen lieferbar. CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Marke: BRAND™ 758910
169.32 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Kappe aus Polyethylen.
- Für hygienische Urinsammlung und -eindämmung.
- Als steril oder nicht steril lieferbar.
- CE-Kennzeichnung gemäß EU IVDR 2017/746.
Spezifikation
Urinbecher | |
Schraubverschluss | |
Polypropylen | |
Polyethylen | |
Zur hygienischen und geruchsfreien Handhabung von Urinproben | |
240/Packung |
Gelb | |
Ja | |
Steril | |
Durchsichtig | |
75 mm | |
100 ml |