missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Polypropylen 2-10 ml EM-Spender

Ein Flaschenaufsatzspender für unproblematische wässrige und organische Medien, die kein Polypropylen angreifen.

Marke:  Hirschmann™ 9340200

Artikelnummer. 10452491

  • 333.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit variabler Volumenkonfiguration in geeigneten Schritten
  • Konformitätszertifiziert
  • Mit präzisionsgeschliffenem Glaskolben
  • Geeignet für Dampfsterilisation bis 121 °C
  • Ein 32-Schraubgewinde
  • Lieferung mit 3 Gewindeadaptern (A 28, S 40, A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Auswurfeinheit und 1 Anschlussschlüssel
  • Mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat
Spezifikation

Spezifikation

Dispenser
Dispensieren von Flüssigkeiten
2–10 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt