Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kunststoff
Diese Pipetten eignen sich für die einfache und sichere Handhabung von Flüssigkeiten.Fisherbrand™ Pasteur-plast Pipetten sind inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren.Die geringe Affinität der Oberfläche reduziert den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung.
Marke: Fisherbrand™ FB55343
Beschreibung
Kreuzkontamination und Verschleppung können einfach nicht auftreten, sodass langwierige Reinigungsarbeiten unnötig sind. Außerdem besteht keine Glasbruchgefahr mit dem daraus resultierenden Risko des Entweichens von infektiösem Material.- Neuer weicher, elastischer Peleus-Ball
- Unzerbrechlich – dadurch geringeres Risiko von Verletzung durch Glas
- Gratfreie Öffnung für saubere und präzise Dispensierung
- Geprägte, externe Graduierungen
- BSE-frei, für Nahrungsmittel verwendbar
Spezifikation
Polypropylen | |
Lebensmittelanalyse | |
500 Packung | |
150 mm |
Unsteril | |
Ansaugspitze für Kapillaren | |
1 ml | |
Pasteurpipette |