Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzienreservoir aus Polypropylen mit 12 Kanälen
Die V-förmigen Wells des Reagenz-Reservoirs aus Polypropylen mit 12 Kanälen minimieren den anfallenden Abfall, indem sie eine vollständige Probenentnahme ermöglichen
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37880-1200
45.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Jeder Kanal fasst 5 ml; nummeriert, um eine serielle Verdünnung zu ermöglichen
- Chemikalienbeständige Polypropylenkonstruktion; Schutzhülle im Lieferumfang enthalten
- Kann mit Einzel-, 8- oder 12-Kanal-Pipetten verwendet werden
- Das breite Profil erhöht die Stabilität; Abmessungen 12,7 x 5,8 cm (L x B) (5 x 2,25 in.)
- Einzeln versiegelt und sterilisiert
- Autoklavierbar bei 121 °C (250°F)
Spezifikation
Weiß | |
12.7 x 5.8 x 3.2 cm (5 x 2.25 x 1.25 Zoll) | |
Steril | |
Autoklavierbar |
60 ml | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
Flach |