Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz 0.1 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung
Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kurzem Gewinde
263.00 € - 573.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
Material | Polypropylen |
Volumen (metrisch) | 0.3 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroprobenahme |
Produktcode | Marke | Includes | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Includes | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13455499
|
Fisherbrand™
06 19 2241 |
573.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
13445489
|
Fisherbrand™
06 19 2240 |
263.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Beschreibung
- 0.1 ml PP-Mikroeinsatz
- 29 X 6 mm
- Durchsichtig
- 10 mm-Spitze
- Mit Fülllinien
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Mikroprobenahme | |
Konischer Boden | |
10 x 100 |
6 mm | |
0.3 ml | |
<4 μl | |
29 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz 0.1 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung