Learn More
Polyphosphorsäure, ca. 84 % (als Phosphorpentoxid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383706
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11383706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14856.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Polyphosphoric acid is used as a dehydrating agent, cyclizing agent, acylating agent, analytical reagent and as a ring closing reagent. It is used in the production of phosphate esters, acid phosphates and pharmaceuticals. It is involved in metal treatment and as an asphalt and a bitumen additive. Furthermore, it is employed for the determination of tryptophan and used a reagent for the alkylation and acylation reactions of aromatic and alkenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Polyphosphorsäure wird als Trocknungsmittel, Zyklisierungsmittel, Alkylierungsmittel, analytisches Reagenz und als Ring-Closing-Reagenz verwendet. Sie wird bei der Herstellung von Phosphatestern, sauren Phosphaten und Pharmazeutika verwendet. Sie kommt in der Metallbearbeitung und als Asphalt- und Bitumenzusatz zum Einsatz. Weiterhin wird sie zur Bestimmung von Tryptophan eingesetzt und als Reagenz für die Alkylierung und die Acylierungsreaktionen aromatischer und alkenischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen. Reagiert heftig mit Wasser, um Wärme und Phosphorsäure zu erzeugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8017-16-1
Summenformel (HO3P)n
MDL-Nummer MFCD00084480
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Polyphosphorsäure
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphoric acid
Dichte 2,1
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (als Phosphorpentoxid)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,7580
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Reinheit (%) ∼84%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyphosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Superphosphoric acid