Learn More
Buerkle™ Schnellverschlusskupplung aus Polyoxymethylen mit Schlauchtüllen und Mutterteilen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
34.00 € - 52.85 €
Spezifikation
Verpackungsmenge 25/Waage
Enthält Buchsenanschlüsse, Schlauchtülle
Produkttyp Schnellverbindung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Material Schlauchgröße Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Schlauchgröße Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15268998
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8743-1101
POM 1,6 mm Mit Ventil
34.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11849550
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8763-1140
POM Durchmesser 6.5 mm x 50 m Mit Ventil
46.45 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10728488
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8763-1040
POM Durchmesser 6.5 mm x 50 m Ohne Ventil
41.30 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11859550
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8763-1150
POM Durchmesser 8 mm x 50 m Mit Ventil
48.90 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10082373
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8763-1160
POM Durchmesser 9.5 mm x 50 m Mit Ventil
46.05 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10245653
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8763-2160
Polypropylen Durchmesser 9.5 mm x 50 m Mit Ventil
52.85 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
  • Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Spezifikation
25/Waage
Buchsenanschlüsse, Schlauchtülle
Schnellverbindung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schnellverschlusskupplung aus Polyoxymethylen mit Schlauchtüllen und Mutterteilen