Learn More
Vitlab™ Polyoxymethylenpinzetten
Artikelnummer. 11847910
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11847910
Marke: Vitlab™ 68099
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus POM für ausgezeichnete Formstabilität. VITLab™ Polyoxymethylenpinzette haben Nuten auf der Außenseite für optimales Handling und Griff.
  • Zum Abfüllen und Dekantieren
  • Gelb
  • Stumpf
  • Elastisch
  • Sehr gute Widerstandsfähigkeit
Spezifikation
Spitzenform Rund
Material Polyoxymethylen
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) 5/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Autoklavieren, Abfüllen und Dekantieren
Typ Pinzette