Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clips aus Polyoxymethylen (POM)
Sorgt für eine sichere Verbindung, verhindert Schäden an Glasröhren und erhöht die Sicherheit im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ konischen Verbindungsklemmen aus POM bestehen aus temperaturbeständigem Polyoxymethylen (POM).
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01103724
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10458782
  • 56.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute Federeigenschaften
  • Farbcodiert nach Größe
  • Korrodiert nicht oder verbiegt sich nicht
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
POM
Grün
Gelenkklemme
Für konische Schliffverbindungen