Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clips aus Polyoxymethylen (POM)
Sorgt für eine sichere Verbindung, verhindert Schäden an Glasröhren und erhöht die Sicherheit im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ konischen Verbindungsklemmen aus POM bestehen aus temperaturbeständigem Polyoxymethylen (POM).
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01103710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute Federeigenschaften
- Farbcodiert nach Größe
- Korrodiert nicht oder verbiegt sich nicht
Spezifikation
10/Packung | |
POM | |
Türkis |
Gelenkklemme | |
Für konische Schliffverbindungen |