Learn More
Contec™ Polynit Reinraum-Reinigungstücher
Reinigen und wischen Sie Innen- und Außenflächen der Produkte. Contec™ Polynit Reinraum-Reinigungstücher haben einen geringen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen und eine gute Absorption von Lösungsmitteln.
Marke: Contec™ PN-99 IR
605.00 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Reinigen und wischen Sie Innen- und Außenflächen der Produkte.Contec™ Polynit Reinraum-Reinigungstücher haben einen geringen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen und eine gute Absorption von Lösungsmitteln.
- In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 5 gewaschen und verpackt
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Gute Absorption von Lösungsmitteln
- Abriebs- und chemikalienbeständig
- Ideal für allgemeines Reinigen und Abwischen von Außenflächen von Produkten
Spezifikation
Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Intrinsisch: 2,68 ml/g Extrinsisch: 370 ml/m² |
|
140 g/m² | |
Single-use | |
1-ply |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Not Autoclavable | |
Interlock gestrickt | |
23 x 23 cm | |
Steril |