Learn More
Cytiva MANIFOLD LIGHT IPG4
Polymer-Verteilerschale für Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrische Fokussiereinheit
Marke: Cytiva 11-0025-80
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Becher zum Laden
- Zur Verwendung mit der isoelektrischen Fokussiereinheit Ettan IPGphor 3
Spezifikation
Ettan IPGphor 3 isoelektrische Fokussierung | |
Kunststoff | |
Komplettpackungsgröße |
Ettan IPGphor Polymer-Tray für Becherladungsverteiler | |
1 bis 12 |